Läs mer
Thermo Scientific™ 96-Tja Microtiter™ Mikroplattor
Produktkod. p-4525242
Change view
Material:
Polystyren
Vinyl
Well Shape:
Böjda kanter, platt botten (C-brunn)
Konisk botten (V-brunn)
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Volym (metrisk) Tja:
280μ L
400μ l
330 μl
330μ l
400 μl
Lock:
Med lock
Utan lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Well Shape Volym (metrisk) Tja Lock unitSize
10222275 Vinyl Rund botten (U-brunn) 400 μl Utan lock Paket med 100
10558295 Polystyren Rund botten (U-brunn) 400μ l Utan lock Paket med 50
10324165 Vinyl Rund botten (U-brunn) 400 μl Med lock Paket med 100
10437305 Polystyren Konisk botten (V-brunn) 280μ L Utan lock Paket med 50
10567145 Vinyl Platt botten (F-brunn) 330 μl Utan lock Paket med 100
10519465 Polystyren Böjda kanter, platt botten (C-brunn) 330μ l Utan lock Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10222275 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 2101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa 96-brunnars mikroplattor för mikrovolymapplikationer som lagring, prov- eller reagensöverföring, seriell spädning, hemagglutination, blodtypning och komplementfixering.
Thermo Scientific™ 96-Tja Microtiter Mikroplattor är idealiska för mikrovolymapplikationer som lagring, prov- eller reagensöverföring, seriell spädning, hemagglutination, blodtypning och komplementfixering.
  • For high-throughput screening and research
  • Clear plates for colorimetric applications
  • Standard footprint, 128 × 86mm
  • Available as both polystyrene square wells and vinyl square wells
  • Vinyl Microtiter microplates are used for complement fixation, agglutination, and blood typing
  • Styrene Microtiter microplates are used for complement fixation, agglutination, microbiology testing, and blood typing
Ordering Information:
Polystyrene microplates are available as 50 units/package. Vinyl microplates are available as 25 or 100 units/package, depending on product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Alphanumeric
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Förpackning 25 Pk., 100 Cases
Produktlinje Microtiter
Färg Clear
Produkttyp Microplate
Material Vinyl
Volym (metrisk) Tja 400 μl
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Ytbehandling Non-treated
Well Shape Rund botten (U-brunn)
nr per ärende 100
Antal per förpackning 25