Läs mer
Greiner Bio-One 96-brunnsfria mikroplattor
Beskrivning
- Ultralåga ospecifika biomolekylära bindningsegenskaper (proteiner, DNA, RNA)
- Långsiktig ytstabilitet utan nedbrytning eller urlakning
- Högre assaykänslighet med reducerad bakgrund
- Ökar avsevärt assaykänsligheten
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alphanumeric |
| Certifikat och efterlevnad | Fri från detekterbar DNase/RNase, mänskligt DNA och pyrogener |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Non-binding Microplate |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 25 to 340 μL |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |