Läs mer
Greiner Bio-One 96-brunnsfria mikroplattor
Beskrivning
- Ultralåga ospecifika biomolekylära bindningsegenskaper (proteiner, DNA, RNA)
- Långsiktig ytstabilitet utan nedbrytning eller urlakning
- Högre assaykänslighet med reducerad bakgrund
- Ökar avsevärt assaykänsligheten
Specifikationer
Specifikationer
| Breaapart | Nej |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bindningstyp | Icke bindande |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |