Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ 96-Well PCR Racks
Handla allt SP Scienceware Produkter
:
Polypropylene
Beskrivning
- Includes translucent polypropylene cover to protect samples and allows viewing without removal
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Overall dimensions: 12.7 x 8.9 x 3.4cmH (5 x 3½ x 1⅜ in.)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rack |
| Beskrivning | PCR Tube Rack |
| Material | Polypropylene |
| Antal per förpackning | 5 |
| Längd (metrisk) | 12.7 cm |
| Längd (engelska) | 5 in. |