Läs mer
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 96-brunnars genomstickbara tätningar
Produktkod. 17889152 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material:
Polyester
Produktkod. Material
17889152 Polyester
1 options
Produktkod. 17889152 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A55331
Beräknad leverans: 02-12-2026
Eliminera stegen för att täcka och avlocka lysröret med den speciellt utformade Thermo Scientific 96-brunnars genomborrbara tätningar i SureTect arbetsflöde.
Snabba upp lyserings- och pipetteringsstegen under SureTect™ arbetsflöde med hjälp av Thermo Scientific™ 96-brunnars genomstickbara tätningar.
Designad speciellt för användning med SureTect™ analyser de 96-brunnars genomborrbara tätningarna erbjuder möjligheten att snabbt och säkert försegla och pipettera från lysrören, vilket minskar korskontaminering och eliminerar kravet på steg för att täcka och ta bort locket för att möjliggöra ett enkelt, strömlinjeformat arbetsflöde för maximal effektivitet och produktivitet i ditt laboratorium.
Använd Thermo Scientific 96-brunnars genomborrbara tätningar för att effektivisera din SureTect PCR-analys arbetsflöde, snabbt och enkelt tätning av lysplattor och pipett från SureTect lysrör direkt genom tätningen, vilket minskar korskontaminering och eliminerar behovet av lock och avlock för att möjliggöra ett snabbt och lättanvänt arbetsflöde.
Tätningsmaterialen med hög integritet har ett starkt lim som ger säker plåttätning under cykling och provförvaring.
Tryckta brunnspositioner och orienteringsmarkeringar gör att du kan positionera och identifiera prover
Skala perforeringar för enkel separering och användning oavsett din provgenomströmning.
I kombination med vår omfattande portfölj av analyser och instrument i världsklass kan du utföra livsmedelssäkerhetstester med tillförsikt och veta exakt vad du får– kvalitet i kombination med enkelhet.
Vi är engagerade i att låta dig uppleva det verkliga förtroendet för dina resultat, rätt första gången, varje gång, och Thermo Scientific™ SureTect™ Realtids-PCR-systemet utvecklas ständigt för att stödja dina laboratorie- och testbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Beskrivning 96-brunnars genomstickbara tätningar
Material Polyester
För användning med (applikation) SureTect PCR-analys arbetsflöde
Genomstickningsbar Ja