Läs mer
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med tätningsmattor
Beskrivning
Spara tid och minimera risken för korskontaminering med praktiska 96-brunnars plattsatser förpackade med förmonterade glas- eller PTFE-flaskor.
Spara tid och minimera risken för korskontaminering med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med tätningsmattor. Kompatibel med alla 96-brunnars konfigurerade autosamplers, de färdiga att använda kiten består av ett omfattande urval av 96-brunnars mikroplattor, förinsatta glas- eller PTFE-flaskor och silikon/PTFE-förseglingsmattor.
- Behändiga brunnplattsatser inkluderar förinsatta glas- eller PTFE-flaskor och 96-positions tätningsmattor; vissa inkluderar skärverktyg
- Mats tätar prover för förvaring
- Plattorna är insatta i glas för större tröghet jämfört med rena PP-plattor
- Unikt skärverktyg tillåter borttagning av enskilda prover med förseglingen på plats, vilket eliminerar korskontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 5 Pk. |
| Produktlinje | Webseal |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Glasinsatt plattsats med 96-positionsmatta |
| Material | Silikon, PTFE, Glas |
| Antal Wells | 96 |
| Total volym (metrisk) Tja | 700μ L |
| Inkluderar | Flaska, matta, skärverktyg |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.