Läs mer
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med tätningsmattor
Beskrivning
Spara tid och minimera risken för korskontaminering med praktiska 96-brunnars plattsatser förpackade med förmonterade glas- eller PTFE-flaskor.
Spara tid och minimera risken för korskontaminering med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med tätningsmattor. Kompatibel med alla 96-brunnars konfigurerade autosamplers, de färdiga att använda kiten består av ett omfattande urval av 96-brunnars mikroplattor, förinsatta glas- eller PTFE-flaskor och silikon/PTFE-förseglingsmattor.
- Convenient wellplate kits include pre-inserted glass or PTFE vials and 96-position sealing mats; some include cutting tool
- Mats seal samples for storage
- Plates are glass-inserted for greater inertness compared to pure PP plates
- Unique cutting tool allows removal of individual samples with the seal in place, eliminating cross-contamination
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 1 Pk. |
| Produktlinje | Webseal |
| Produkttyp | Glass Inserted Plate Kit with 96-Position Mat |
| Material | Silicone, PTFE |
| Antal Wells | 96 |
| Total volym (metrisk) Tja | 700 μl |
| Well Shape | Round |
| Inkluderar | Flaska, matta, skärverktyg |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.