Läs mer
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med tätningsmattor
Produktkod. 15162769
Total volym (metrisk) Tja:
500μ L
700 μl
700μ L
1000μ L
1100μ L
1500μ L
Profil:
Avsmalning
Förträngd
Rund
Inkluderar:
Flaska, Mat
Flaska, matta, skärverktyg
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15162769
Brand: Thermo Scientific™ 60180K104
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara tid och minimera risken för korskontaminering med praktiska 96-brunnars plattsatser förpackade med förmonterade glas- eller PTFE-flaskor.
Spara tid och minimera risken för korskontaminering med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med tätningsmattor. Kompatibel med alla 96-brunnars konfigurerade autosamplers, de färdiga att använda kiten består av ett omfattande urval av 96-brunnars mikroplattor, förinsatta glas- eller PTFE-flaskor och silikon/PTFE-förseglingsmattor.
  • Behändiga brunnplattsatser inkluderar förinsatta glas- eller PTFE-flaskor och 96-positions tätningsmattor; vissa inkluderar skärverktyg
  • Mats tätar prover för förvaring
  • Plattorna är insatta i glas för större tröghet jämfört med rena PP-plattor
  • Unikt skärverktyg tillåter borttagning av enskilda prover med förseglingen på plats, vilket eliminerar korskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Förpackning 5 Pk.
Produktlinje Webseal
Färg Klart
Produkttyp Glasinsatt plattsats med 96-positionsmatta
Material Silikon, PTFE, Glas
Antal Wells 96
Total volym (metrisk) Tja 1100μ L
Well Shape Rund
Inkluderar Flaska, matta, skärverktyg
Antal per förpackning 5
Profil Rund
Kvantitet 5/Pk.
Höjd (metrisk) 41.5 mm
Ytterdiameter (metrisk) 7.45 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.