Läs mer
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med tätningsmattor
Produktkod. 15182769
Change view
Total volym (metrisk) Tja:
500μ L
700 μl
700μ L
1000μ L
1100μ L
1500μ L
Profil:
Avsmalning
Förträngd
Rund
Inkluderar:
Flaska, Mat
Flaska, matta, skärverktyg
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total volym (metrisk) Tja Profil Inkluderar Förpackningsstorlek
15182769 1500μ L Rund Flaska, Mat Paket med 5
15132769 500μ L Avsmalning Flaska, Mat Paket med 5
15142769 700μ L Avsmalning Flaska, matta, skärverktyg Paket med 5
15152769 700 μl Rund Flaska, matta, skärverktyg Varje
15162769 1100μ L Rund Flaska, matta, skärverktyg Paket med 5
15192769 1000μ L Förträngd Flaska, Mat Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15182769 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180K106
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Add to basket
Spara tid och minimera risken för korskontaminering med praktiska 96-brunnars plattsatser förpackade med förmonterade glas- eller PTFE-flaskor.
Spara tid och minimera risken för korskontaminering med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brunnars tallrikssatser med tätningsmattor. Kompatibel med alla 96-brunnars konfigurerade autosamplers, de färdiga att använda kiten består av ett omfattande urval av 96-brunnars mikroplattor, förinsatta glas- eller PTFE-flaskor och silikon/PTFE-förseglingsmattor.
  • Behändiga brunnplattsatser inkluderar förinsatta glas- eller PTFE-flaskor och 96-positions tätningsmattor; vissa inkluderar skärverktyg
  • Mats tätar prover för förvaring
  • Plattorna är insatta i glas för större tröghet jämfört med rena PP-plattor
  • Unikt skärverktyg tillåter borttagning av enskilda prover med förseglingen på plats, vilket eliminerar korskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Förpackning 5 Pk.
Produktlinje Webseal
Färg Klart
Produkttyp Glasinsatt plattsats med 96-positionsmatta
Material Silikon, PTFE, Glas
Antal Wells 96
Total volym (metrisk) Tja 1500μ L
Well Shape Rund
Inkluderar Flaska, Mat
Antal per förpackning 5
Profil Rund
Kvantitet 5/Pk.
Well Design Deep Well
Höjd (metrisk) 64.5 mm
Ytterdiameter (metrisk) 7.25 mm
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.