Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Tja Microtiter Plattor, total V-botten, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Produktkod. 15886261 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Total volym (metrisk) Tja:
100μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Total volym (metrisk) Tja Förpackningsstorlek
15886261 100μ L Paket med 50
1 options
Produktkod. 15886261 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180P210
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Använda SureSTART™ WebSeal™ 96-Tja Microtiter Plattor, total V-botten, prestandanivå 2, för analys med hög genomströmning. De är certifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 2 WebSeal™ 96-Well Total V-Bottom Microtiter Plattor är designade för att säkerställa data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde för GC- och HPLC/UHPLC-applikationer med hög genomströmning. De är idealiska för reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel.
Använd nivå 2 polypropenbrunnsplattor för rutinmässiga QA/QC-arbetsflöden, känsliga applikationer med lägre provkoncentrationer och datainsamling för totaljonkromatogram (TIC).
Dessa 96-brunnars plattor är certifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder. Täta dessa brunnsplattor med SureSTART WebSeal Tätningsmattor med 96 brunnar, 5,6 mm diameter, rund, nivå 2.
Plattor för prestandanivå 2– för applikationer med hög genomströmning
  • Idealisk för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Certifierade plastbrunnsplattor, tätningar, tejper
  • GC-MS och LC-MS testade
  • Lämplig för HPLC/UHPLC-applikationer
  • Lämplig för QA/QC-arbetsflöden och känsliga applikationer med låga provkoncentrationer
  • Idealisk för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens och ELSD
  • Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal brunnsplattor är dimensionellt verifierade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Brunn plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1 brunnsplattor är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2 brunnsplattor är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-brunnsplattor är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifierad Certifierad, GC/MS och LC/MS testad
Array 8 x 12
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 2
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 5 till 80μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej belagd
Total volym (metrisk) Tja 100μ L
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till 121 °C
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) Well 5.6 mm
Tallrik storlek Microtiter