Läs mer
Thermo Scientific™ WebSeal 96-brunnars icke-belagda mikroplattor av plast
Produktkod. 15884304 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Total volym (metrisk) Tja:
145μ L
252μ L
1100μ L
2000μ L
Antal per förpackning:
100 mikroplattor
50 mikroplattor
60 mikroplattor
Well Shape:
Konisk botten (V-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Paket med 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total volym (metrisk) Tja Antal per förpackning Well Shape unitSize
15884304 145μ L 100 mikroplattor Konisk botten (V-brunn) Paket med 100
15851435 252μ L 100 mikroplattor Konisk botten (V-brunn) Paket med 100
15836261 1100μ L 50 mikroplattor Rund botten (U-brunn) Paket med 50
17493193 2000μ L 50 mikroplattor Rund botten (U-brunn) -
15172699 2000μ L 60 mikroplattor Rund botten (U-brunn) Paket med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15884304 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180P129
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För alla standardapplikationer eller -analyser kan du vara säker på utmärkt lösningsmedelsbeständighet och lågt bakgrundsljud med dessa högkvalitativa polypropen 96-brunnars mikroplattor.
Oavsett din standard- eller rutinapplikation eller analys kan du vara säker på utmärkt lösningsmedelsbeständighet och lågt bakgrundsljud med Thermo Scientific™ WebSeal 96-brunnars icke-belagda mikroplattor av plast. Tillverkade av högkvalitativ, GC-testad polypropen, är dessa mikroplattor idealiska för:
  • Farmaceutisk och industriell QA/QC
  • High-throughput screening (HTS)
  • Provinsamling och förvaring
  • Kombinatorisk kemi
  • Vätskefasanalys
Kemiskt och termiskt resistent polypropen
  • Bred kemisk kompatibilitet med alkoholer, acetonitril och andra vanliga HPLC-lösningsmedel
  • Kommer att tolerera temperaturer från− °80 C till 121 °C
  • GC-testad för att säkerställa låga extraherbara ämnen
Bred instrumentkompatibilitet
  • SBS och ANSI standard fotavtrycksdesign
Bra format som passar alla applikationer
  • Grunda brunn och djupa brunnsformat
  • U- och V-bottenbrunnar säkerställer optimal provåtervinning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Formatera Standard
Array 8 x 12
Produktlinje Webseal
Produkttyp Mikroplatta
Material Polypropen
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 4 till 120μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej belagd
Total volym (metrisk) Tja 145μ L
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Antal per förpackning 100 mikroplattor
Höjd (metrisk) 15.5 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.