Läs mer
Fisherbrand™ 96 brunnsplatta, PP, fyrkantig brunn, icke-steril, kromatografitestad
Produktkod. 11838981 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Total volym (metrisk) Tja:
2000μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Total volym (metrisk) Tja Förpackningsstorlek
11838981 2000μ L Varje
1 options
Produktkod. 11838981
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Kromatografi testad.
  • Höjd: 44mm
  • 2000 μL
  • U botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Array 8 x 12
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Total volym (metrisk) Tja 2000μ L
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Höjd (metrisk) 44.3 mm