Innehåller
Varje förpackning innehåller 20 septa, tillräckligt för 1 920 prover
Dessa är septa för användning med instrumenten 3730, 3730xl, 3130xl och 3130.
Användning med:
310 Running Buffer (10X), 3100/3100-Avant™ Genetic Analyzer Autosampler Plate Kit, 96-brunn 3130/3100-Avant™ , Genetic Analyzer Kapillärarray (36 cm), 3130xl/3100 Genetic Analyzer Kapillärarray (36 cm), 3130xl/3100 Genetic Analyzer Kapillärarray (50 cm), 3730 Running Buffer (10X), 5,0 ml Glasspruta (polymerreservspruta), 96-brunns plattbas, 96-brunns platthållare, Hi-Di™ Formamid, MicroAmp™ Optisk 96-brunns reaktionsplatta, MicroAmp™ Optisk 96-brunnsreaktionsplatta med streckkod, POP-4™ Polymer för 3100/3100-Avant™ genetiska analysatorer, POP-4™ Polymer för 3130/3130xl genetiska analysatorer, POP-4™ Polymer för 3130/3130xl genetiska analysatorer, POP-7™ Polymer för 3130/3130xl genetiska analysatorer, POP-7™ Polymer för 3130/3130xl genetiska analysatorer, Reservoir Septa
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 20 st |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| För användning med (utrustning) | 3130xl genetisk analysator, 3730xl DNA analysator, 3730 DNA analysator, 3130 genetisk analysator |
| Produkttyp | Septa tallrik |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Innehåll och lagring | Varje förpackning innehåller 20 septa, tillräckligt för 1 920 prover. |