Läs mer
BRAND™ 96-brunnars tallrikar
Handla allt Brand Produkter
Material:
Polypropen
Beskrivning
- Polypropenplattor är autoklaverbara vid 250 °F (121 °C) och resistenta mot många kemikalier, inklusive fenoler, kloroform och DMSO.
- Klara polystyrenplattor finns tillgängliga i icke-sterila, sterila och sterila med behandlade hydrofila ytor, i ditt val av platt, rund eller konisk botten.
- Plattorna har upphöjda kanter för att förenkla tätningen med självhäftande filmer, och försänkta mellanrumsutrymmen för att minska korskontaminering av brunnar. Tillvalslock har kondensringar.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | 96-brunnars analysmikroplatta |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 330μ l |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Non-treated |
| Visa mer |