Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogen
- Idealisk för agglutinationstester
- Inga skarpa hörn, vilket gör att de kan pipetteras enkelt och rent
- Lämplig för +/- analyser
- Solid bot
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alphanumeric |
| Breaapart | Nej |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Icke bindande |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Storage Microplate |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 50 to 335 μL |
| Visa mer |