Läs mer
Greiner Bio-One Plattor med platt botten av polystyren med 96 brunnar, 1 x 8 remsor
Description
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogen
- Ljusstrålen avböjs inte av brunnsprofilen
- Platt botten
- Polystyren
Service Plan
Nej
Specifications
Specifications
| Formatera | Stripplåt |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Hög bindning |
| Produkttyp | Remsplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 20 till 350μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Microlon 600 |
| Total volym (metrisk) Tja | 388μ L |
| Show More |