Läs mer
Greiner Bio-One Plattor med platt botten av polystyren med 96 brunnar, 1 x 8 remsor
Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogen
- Ljusstrålen avböjs inte av brunnsprofilen
- Platt botten
- Polystyren
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alphanumeric |
| Formatera | Stripplåt |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Hög bindning |
| Färg | White |
| Produkttyp | ELISA Strip Plate |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 388 μL |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 20 till 350μ L |
| Visa mer |