Läs mer
Greiner Bio-One 96-brunns polystyren platta bottenremsor, 2 x 8 remsor
Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- 2 x 8 remsor
- Icke-pyrogenisk
- Ljusstråle som inte avleds av brunnprofilen Lämplig för transmissionsmätningar
- Polystyrenytan är mer hydrofob än ytan på Hi
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Remplåten |
| Bindningstyp | Medium Binding |
| Färg | Vitt |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 6 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 20 till 350 μl |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Microlon 200 |
| Total volym (metrisk) Tja | 388 μl |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| Visa mer |