Beskrivning
- LoBind material garanterar maximal provåtervinning för förbättrade analysresultat
- Fri från ytbeläggning (t.ex. silikon) för att minimera risken för provinterferens
- Lot-certifierad PCR renhetsgrad: av humant DNA, DNAas, RNas och PCR-hämmare
- Tillgänglig i tub-, mikroplatta- och deepwell-plattformat för enkel skalning
- Unik OptiTrack™ matris: 30 % snabbare providentifiering och färre pipetteringsfel
- RecoverMax™ brunnsdesign: optimerad brunnsgeometri för minimal kvarvarande/dödvolym och utmärkta blandningsegenskaper
- Upphöjda brunnsfälgar och en slät yta garanterar tillförlitlig tätning i plåtar
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Med streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | 5 påsar x 8 tallrikar |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Protein LoBind Tallrik |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 500μ L |
| Visa mer |