Läs mer
Eppendorf™ 96-brunnars protein LoBind Deep Well Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-8003384 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Gult
Vitt
Volym (metrisk) Tja:
500μ L
1000μ L
Förpackning:
5 påsar x 4 tallrikar
5 påsar x 8 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 40
Produktkod. 10664473
Brand: Eppendorf™ 0030504100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa plattor i proteomik eller andra områden av proteinforskning, där proteinkoncentrationen tenderar att vara mycket liten och provåtervinning är avgörande för analysresultat. Eppendorf™ Deepwell Protein LoBind Plattor återvinner betydligt mer protein för nedströmsanalyser och enzymer förblir aktiva.
  • LoBind material garanterar maximal provåtervinning för förbättrade analysresultat
  • Fri från ytbeläggning (t.ex. silikon) för att minimera risken för provinterferens
  • Lot-certifierad PCR renhetsgrad: av humant DNA, DNAas, RNas och PCR-hämmare
  • Tillgänglig i tub-, mikroplatta- och deepwell-plattformat för enkel skalning
  • Unik OptiTrack™ matris: 30 % snabbare providentifiering och färre pipetteringsfel
  • RecoverMax™ brunnsdesign: optimerad brunnsgeometri för minimal kvarvarande/dödvolym och utmärkta blandningsegenskaper
  • Upphöjda brunnsfälgar och en slät yta garanterar tillförlitlig tätning i plåtar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Med streckkod
Certifikat och efterlevnad SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 5 påsar x 8 tallrikar
Färg Vitt
Produkttyp Protein LoBind Tallrik
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 500μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Provförvaring och beredning, bakterie- och jästodling, DNA- och RNA-isolering med hög genomströmning
Kvantitet 40 Pk.
Tja Färg Klart