Läs mer
Heathrow Scientific™ 96-brunnars vändbara rörställ
Produktkod. 17712468 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Gult
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
17712468 Gult -
11748174 Naturlig Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17712468 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS2345F
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vändbart 96-brunnars rörställ har lätta att greppa flikar för provhantering och förvaring. Racket rymmer 96 brunnar för 0,5 mL-rör på ena sidan och 96 brunnar för 1,5/2,0 mL-rör på den andra sidan.
  • Flikarna på varje ände av stället snäpper locket på plats.
  • Alfanumerisk identifiering för snabb lokalisering och hämtning av rör.
  • Det genomskinliga locket sitter säkert och är tillräckligt högt för att förvara de flesta mikrocentrifugrör med skruvar.
  • Stapelbar, sparar värdefullt utrymme i labbet.
  • 0,5 mL brunnar separerade av ingjutna rutnätslinjer, vilket gör dem lättare att se.
  • Upphöjda ringar runt brunnarna på 1,5 till 2,0 ml gör rören lättare att ta bort.
  • Lättfattade flikar för provhantering och förvaring.
Specifikationer
Förslutning ingår Snäpplock
Beskrivning 96-brunnars vändbart rörställ
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gult
Håller Mikrorör (0,5 ml), Mikrorör (1,5 till 2 ml)
Material Polypropen
Positioner 96
Form Rektangulära, rundade hörn
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Provhantering och förvaring
För användning med (utrustning) Mikrocentrifugrör
Antal per förpackning 5 Pk.
Produktlinje Förvaring av rör
Längd (metrisk) 24.4 cm
Längd (engelska) 9,6 tum
Bredd (engelska) 4,7 tum
Höjd (engelska) 2 tum
Vikt (engelska) 0.75 lb.
Vikt (metrisk) 0.34 kg
Produkttyp Mikrorörstativ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 5.1 cm
Array 8 x 12
Bredd (metrisk) 12 cm