Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ 96-brunnars tätningsmattor för provbearbetning& Lagring DeepWell™ och MicroWell Mikroplattor
Beskrivning
Runda eller fyrkantiga CapMats, Sealing Matmats, MatCaps för att täta 96-brunnslagringsplattor, finns i autoklaverbara och genomborbara format.
Thermo Scientific 96-brunns tätningsmattor är designade för 96-brunns lagringsplattor och finns tillgängliga i antingen genomborrbar eller autoklavbar form. De runda eller fyrkantiga mattorna med lock är gjorda av termoplastisk elastomer och är lämpliga för långtidslagring.
Höjdpunkter
- Certifierade RNAse-, DNAse-, PCR-inhibitorer och mänskligt DNA
- Runda eller fyrkantiga mattor med lock för att täta 96-brunnslagringsplattor
- Alfanumerisk rutreferens
- Formgjutet från en proprietär termoplastisk elastomer för en flexibel design
- Lämplig för långtidsförvaring
- Finns i autoklaverbart eller genomborrbart format
Piercebar version:
- Lösningsmedelsresistent (inklusive DMSO, etanol och isopropanol)
- Lämplig för gammabestrålning
- Kräver 6N för piercing
- Temperaturområde: -20 °C till +55 °C
Autoklavbar version:
- Lämplig för gammabestrålning
- Temperaturområde: -20 °C till +130 °C
Farligt: Nej
Förvaringsförhållanden: Omgivande
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Lösningsmedels- eller alkoholbeständig | Alkoholbeständig, lösningsmedelsbeständig |
| Beskrivning | CapMat för 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierade RNase, DNase, PCR-hämmare och human DNA Free. ANSI Kompatibel |
| Material | TPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Antal Wells | 96 |
| nr per ärende | 50 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Visa mer |