Läs mer
Thermo Scientific™ Abgene™ 96-brunnars tätningsmattor för provbearbetning& Lagring DeepWell™ och MicroWell Mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-3850706
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +120 °C
-20 °C till +130 °C
-20 °C till +55 °C
Well Shape:
Fyrkantig
Rund
Lämplig för ändamålet:
PCR-redo
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10354033
Brand: Thermo Scientific™ AB0674
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Runda eller fyrkantiga CapMats, Sealing Mats, MatCaps för tätning av 96-brunnars förvaringsplattor, tillgängliga i autoklaverbara och hålbara format.
Thermo Scientific 96-brunnars tätningsmattor är designade för 96-brunnars förvaringsplattor och finns i antingen genomträngningsbara eller autoklaverbara format. De runda eller fyrkantiga mattorna är gjorda av termoplastisk elastomer och är lämpliga för långtidsförvaring.
Höjdpunkter
  • Certifierad RNAse, DNAse, PCR-hämmare och mänskligt DNA-fritt
  • Runda eller fyrkantiga mattor för att täta förvaringsplattor med 96 brunnar
  • Alfanumerisk rutnätsreferens
  • Gjuten av en egenutvecklad termoplastisk elastomer för en flexibel design
  • Lämplig för långtidsförvaring
  • Finns i autoklaverbara eller piercable format
Pierceable version:
  • Lösningsmedelsresistent (inklusive DMSO, etanol och isopropanol)
  • Lämplig för gammastrålning
  • Kräver 6N för piercing
  • Temperaturområde:− 20 °C till +55 °C
Autoklaverbar version:
  • Lämplig för gammastrålning
  • Temperaturområde:− 20 °C till +130 °C
Farligt :
Nej Lagringsförhållanden : Omgivande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Alkoholbeständig, lösningsmedelsbeständig
Beskrivning CapMat för 96-brunnars polypropenprovbearbetnings- och förvaringsplattor
Certifikat och efterlevnad Certifierad RNase, DNase, PCR-hämmare och humant DNA-fritt. ANSI-kompatibel
Material TPE
Sterilitet Renrum
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal Wells 96
nr per ärende 50
Antal per förpackning 10
Plugg diameter 7mm
Temperaturområde (engelska) -4 °F till 266 °F
För användning med (applikation) Designad för att täta 96-brunnars förvaringsplatta och lämplig för långtidsförvaring
Formatera 96 brunnar
Produkttyp 96-brunnars capmatta, tätningsmatta
Produktlinje Abgene
Lim Hold (Håll)
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Genomstickningsbar Nej
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +130 °C
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet Abgene 96 rund brunnsplatta
Lämplig för ändamålet PCR-redo