Beskrivning
Direkt kompatibel med alla större termocykler, inklusive ABI instrument —kan användas i ABI 96-brunnars sequencers utan adaptrar
- Virgin polypropen
- Ren brunnsbotten för provets synlighet
- Upphöjd fälgdesign
- Förseglingsbar med självhäftande filmer och folier, värmeförseglingar och lockremsor
- 300 μL maximal volym vid användning med lim och värmeförsegling
- Utskuret hörn och alfanumeriskt rutnät
- Renrum producerat
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| Kjol stil | Semi |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| För användning med (applikation) | PCR, RT-PCR applikationer |
| Kantad | Ja |