Läs mer
Fisherbrand™ 96-brunnars halvkjolar PCR-plattor
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Description
Direkt kompatibel med alla större termocykler, inklusive ABI instrument —kan användas i ABI 96-brunnars sequencers utan adaptrar
- Virgin polypropen
- Ren brunnsbotten för provets synlighet
- Upphöjd fälgdesign
- Förseglingsbar med självhäftande filmer och folier, värmeförseglingar och lockremsor
- 300 μL maximal volym vid användning med lim och värmeförsegling
- Utskuret hörn och alfanumeriskt rutnät
- Renrum producerat
Specifications
Specifications
| Formatera | 96 brunnar |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| Kjol stil | Semi |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 300μ L |
| Antal Wells | 96 |
| För användning med (applikation) | PCR, RT-PCR applikationer |
| Kantad | Ja |
| Show More |