Läs mer
Fisherbrand™ 96-brunnars halvkjolar PCR-plattor
Produktkod. 12144122 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
12144122 Gult Paket med 25
11889261 Blått Paket med 25
12114122 Rött Paket med 25
12104122 Naturlig Paket med 25
12134122 Klart Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12144122
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Direkt kompatibel med alla större termocykler, inklusive ABI instrument —kan användas i ABI 96-brunnars sequencers utan adaptrar
  • Virgin polypropen
  • Ren brunnsbotten för provets synlighet
  • Upphöjd fälgdesign
  • Förseglingsbar med självhäftande filmer och folier, värmeförseglingar och lockremsor
  • 300 μL maximal volym vid användning med lim och värmeförsegling
  • Utskuret hörn och alfanumeriskt rutnät
  • Renrum producerat
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Gult
Produkttyp PCR mikroplatta
Kjol stil Semi
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 300μ L
Antal Wells 96
För användning med (applikation) PCR, RT-PCR applikationer
Kantad Ja
Tja Färg Klart