Läs mer
Fisherbrand™ 96-brunnars halvkjolar PCR-plattor
Produktkod. p-3599492 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 12144122
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Direkt kompatibel med alla större termocykler, inklusive ABI instrument —kan användas i ABI 96-brunnars sequencers utan adaptrar
  • Virgin polypropen
  • Ren brunnsbotten för provets synlighet
  • Upphöjd fälgdesign
  • Förseglingsbar med självhäftande filmer och folier, värmeförseglingar och lockremsor
  • 300 μL maximal volym vid användning med lim och värmeförsegling
  • Utskuret hörn och alfanumeriskt rutnät
  • Renrum producerat
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Gult
Produkttyp PCR mikroplatta
Kjol stil Semi
Material Polypropen
Volym (metrisk) Tja 300μ L
Antal Wells 96
För användning med (applikation) PCR, RT-PCR applikationer
Kantad Ja
Tja Färg Klart