Läs mer
Applied Biosystems™ Septa för 96-brunnars plattor, för 3500/SeqStudio™ Böja
Produktkod. 12668343 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
20 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12668343 20 st Varje
1 options
Produktkod. 12668343 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4412614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5990.00 SEK
    4911.65 SEK / Paket med 20
    Save 1078.35 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Dessa septa för 96 brunnars plattor är designade och validerade för användning med Applied Biosystems 3500 och SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer.
These septa for 96 well plates are designed and validated for use with Applied Biosystems 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 20 st
Formatera 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) 3500 genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator
Produkttyp Septa tallrik
Frakt skick Rumstemperatur
Innehåll och lagring En påse med 20 septa. Förvaras vid rumstemperatur.