Läs mer
Corning™ 96-brunnars solid svart eller vit polystyren mikroplattor
Produktkod. 10679141 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Svart
Vitt
Ytbehandling:
Ej behandlad
Hög bindning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Ytbehandling Förpackningsstorlek
10679141 Vitt Hög bindning Paket med 100
10133811 Svart Hög bindning Paket med 100
10002551 Vitt Ej behandlad Paket med 100
10022561 Svart Ej behandlad Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10679141 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6130.00 SEK
    5724.87 SEK / Paket med 100
    Save 405.13 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-12-2026
Add to basket
Tillverkad av polystyren av medicinsk kvalitet för styrka. Corning™ 96-Wells svarta eller vita polystyrenmikroplattor används för fluorescerande och självlysande analyser. Parti testad för opacitet och låg fluorescerande/luminescerande bakgrund.
  • Utformad för att minska överhörning från väl till brunn
  • Vita mikroplattor förstärker luminescerande signaler och har låg bakgrundsluminescens.
  • Svarta mikroplattor har låg bakgrundsfluorescens och minimerar ljusspridning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Formatera Standard
    Lock Utan lock
    Array 8 x 12
    Förpackning 4 innerförpackningar med 25 st
    Färg Vitt
    Produkttyp MKB/RIA
    Material Polystyren
    Volym (metrisk) Tja 360μ L
    Antal Wells 96
    Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
    Sterilitet Icke-steril
    Ytbehandling Hög bindning
    Well Shape Platt botten (F-brunn)
    För användning med (applikation) Kan binda medium (> 10 kD) och stora biomolekyler som har joniska grupper och/eller hydrofoba regioner.
    nr per ärende 100/Cs.
    Antal per förpackning 25/Pk.
    Kvantitet 100/Cs.
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.