Specifications
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 4 innerförpackningar med 25 st |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | MKB/RIA |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 360μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Show More |