Läs mer
Greiner Bio-One 96-brunnar massiva mikroplattor
Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogen
- Idealiskt lämpad för agglutinationstester
- Inga skarpa hörn, vilket betyder att de enkelt och rent kan pipetteras
- Lämplig för +/- analyser
- Solid bot
Specifikationer
Specifikationer
| Breaapart | Nej |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Icke bindande |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 40 till 280 μl |
| Sterilitet | Sterila |
| Show More |