Läs mer
Eppendorf™ 96-brunnars sterila polypropen mikroplattor med U-botten
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10035423 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Vit, klar botten, Clear Bottom
Vitt, Rensa botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 80
Produktkod. 10035423
Brand: Eppendorf™ 0030602200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pipettera, kontrollera och återskapa prover med denna polypropenmikroplatta. Eppendorf™ 96-brunnssterila polypropen mikroplattor med U-botten är idealiska för analyser som kräver hög motståndskraft mot temperatur eller lösningsmedel.
  • Oöverträffad, transparent polypropen (PP) för förbättrad provsynlighet
  • OptiTrack™ Matris: upp till 30 % snabbare providentifiering och färre pipetteringsfel via alfanumerisk märkning med hög kontrast
  • RecoverMax™ brunnsdesign: Optimerad brunnsgeometri för minimal återstående volym och utmärkta blandningsegenskaper
  • Upphöjda brunnsfälgar och slät yta för pålitlig stängning, även med värmeförsegling
  • g-Safe™ : exceptionell centrifugeringsstabilitet upp till 6 000x g
  • Polypropen garanterar hög motståndskraft mot kemikalier, mekanisk påfrestning och extrema temperaturer
  • Tillverkad utan glidmedel, mjukgörare eller biocider– Material som kan ha en negativ effekt på bioanalyser
  • Garanterad funktionalitet från -86 till +100 °C
  • Autoklaverbar (121 °C, 20 min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Färg Vitt, Rensa botten
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Kvantitet 80/Pk.
Kjol färg Vitt