Beskrivning
- Omfattande testad med olika prover och visat sig motstå perforering av slipmedia
- Kompatibel med 2650 Cryo-Adapter för att bevara temperaturkänsliga prover
- Alfanumeriska märken för brunnsidentifiering
- Slitstark polypropenkonstruktion
- Bearbeta 192 prover åt gången genom att köra två titerplattor i standardklämman
- Bearbeta 384 prover åt gången genom att köra fyra titerplattor i klämenheten med stor kapacitet
- Titerplatta med djupa brunnar med 96-brunnars format
- Varje brunn med rund botten har en volym på 1,0 mL och en arbetsvolym på 0,7 mL
- För att använda, ladda helt enkelt varje brunn med provet, lösningen (om så önskas) och malningsmedier och försegla sedan med en 2211 Cap-Mat. Placera upp till sex titerplattor i Geno/Grinder™ för vävnadshomogenisering med hög genomströmning och cellys
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 96-brunnars tallrik |
| Kapacitet (metrisk) | 96 x 1 ml |
| Material | Polypropen |