Läs mer
SPEX™ 96-brunnars titerplatta med fyrkantiga brunnar
Produktkod. 13571170 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
96 x 2,4 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
13571170 96 x 2,4 ml Varje
1 options
Produktkod. 13571170 Leverantör SPEX™ Leverantörsnummer 2200
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
SPEX™ 96-Well Titer Plate har fyrkantiga brunnar som ger större kapacitet än plattor med runda brunnar.
  • Fyrkantiga brunnar ger större arbetskapacitet än typiska titerplattor med runda brunnar
  • Omfattande testad med olika prover och visat sig motstå perforering av slipmedia
  • Alfanumeriska märken för brunnsidentifiering
  • Slitstark polypropenkonstruktion
  • Bearbeta 192 prover åt gången genom att köra två titerplattor i standardklämman
  • Bearbeta 384 prover åt gången genom att köra fyra titerplattor i klämenheten med stor kapacitet
  • Titerplatta med djupa brunnar med 96-brunnars format
  • Varje fyrkantig brunn har en volym på 2,4 mL och en arbetsvolym på 2,0 mL
  • För att använda, ladda helt enkelt varje brunn med provet, lösningen (om så önskas) och slipmedia och försegla sedan med en 2201 Cap-Mat
  • Placera upp till sex titerplattor i Geno/Grinder™ för vävnadshomogenisering med hög genomströmning och cellys
Specifikationer
Produkttyp 96-brunnars tallrik
Kapacitet (metrisk) 96 x 2,4 ml