Läs mer
Eppendorf™ 96-Tja twin.tec™ PCR-plattor med koniska bottenlister
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10024874 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Blått, Klart
Blått, Vit botten
Gult, Klart
Klart
Rött, Klart
Vitt
Profil:
96 Wells, halvkjolar
96 Wells, kjol
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 300
Produktkod. Färg Profil unitSize
10024874 Gult, Klart 96 Wells, kjol Paket med 300
10534985 Blått, Klart 96 Wells, kjol Paket med 300
10035004 Klart 96 Wells, halvkjolar Paket med 300
10190793 Klart 96 Wells, halvkjolar Paket med 25
10581784 Blått, Vit botten 96 Wells, kjol Paket med 25
10187134 Klart 96 Wells, kjol Paket med 300
10167024 Rött, Klart 96 Wells, kjol Paket med 300
10782574 Vitt 96 Wells, kjol Paket med 25
10796714 Gult, Klart 96 Wells, halvkjolar Paket med 25
9 options
Produktkod. 10024874
Brand: Eppendorf™ 0030128788
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Njut av fördelarna med att kombinera två material utan nackdelarna. De Eppendorf™ 96-Tja twin.tec™ PCR-plattor med koniska bottenlister innehåller plåt- och kjolområden gjorda av polykarbonat för att ge styvhet, medan brunnarna är tillverkade av ultratunn ny polypropen.
  • Minimal hängning av kjolen gör denna platta till det idealiska valet för användning i automatiserade system och robotsystem
  • Certifierad fri från något påvisbart humant DNA, DNas, RNas och PCR* inhibitorer
  • Design i ett stycke: kombinerar polykarbonat och polypropen för optimal prestanda
  • Förbättrad planparallellism
  • Hög styvhet och styvhet
  • Förbättrad väl till brunn tolerans
  • Kjol ger kompatibilitet med automatiserade system
  • Extremt tunnväggig för optimal värmeöverföring till provet
  • Passar de flesta termocyklare och MegaBACE™ kapillärsekvenserare
  • Inom SBS fotavtrycksrekommendationer (127,76± 0,25 mm x 85,476± 0,25 mm)
  • Staplingsbar
  • Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens
  • Åtta hål i kjolen underlättar placering och borttagning från termocyklerblocket
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning och minskad risk för korskontaminering
  • Låg profildesign för ökad effektivitet av PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifierad Ja
Formatera 96 brunnar
Detektionsmetod Kvantitativ proteinanalys
Array 8 x 12
Färg Gult, Klart
Material Polykarbonat
Antal Wells 96
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) För PCR-tekniker
Max. Värmestabilitet 121 °C
Profil 96 Wells, kjol