Läs mer
Eppendorf™ 96-Tja twin.tec™ PCR-plattor med koniska bottenlister
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10167024 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått, Klart
Blått, Vit botten
Gult, Klart
Klart
Rött, Klart
Vitt
Profil:
96 Wells, halvkjolar
96 Wells, kjol
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 300
Produktkod. 10167024
Brand: Eppendorf™ 0030128850
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Njut av fördelarna med att kombinera två material utan nackdelarna. De Eppendorf™ 96-Tja twin.tec™ PCR-plattor med koniska bottenlister innehåller plåt- och kjolområden gjorda av polykarbonat för att ge styvhet, medan brunnarna är tillverkade av ultratunn ny polypropen.
  • Minimal hängning av kjolen gör denna platta till det idealiska valet för användning i automatiserade system och robotsystem
  • Certifierad fri från något påvisbart humant DNA, DNas, RNas och PCR* inhibitorer
  • Design i ett stycke: kombinerar polykarbonat och polypropen för optimal prestanda
  • Förbättrad planparallellism
  • Hög styvhet och styvhet
  • Förbättrad väl till brunn tolerans
  • Kjol ger kompatibilitet med automatiserade system
  • Extremt tunnväggig för optimal värmeöverföring till provet
  • Passar de flesta termocyklare och MegaBACE™ kapillärsekvenserare
  • Inom SBS fotavtrycksrekommendationer (127,76± 0,25 mm x 85,476± 0,25 mm)
  • Staplingsbar
  • Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens
  • Åtta hål i kjolen underlättar placering och borttagning från termocyklerblocket
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning och minskad risk för korskontaminering
  • Låg profildesign för ökad effektivitet av PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifierad Ja
Formatera Standard
Detektionsmetod Kvantitativ proteinanalys
Array 8 x 12
Färg Rött, Klart
Material Polykarbonat
Antal Wells 96
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) För PCR-tekniker
Max. Värmestabilitet 121 °C
Profil 96 Wells, kjol