Beskrivning
- Minimal hängning av kjolen gör denna platta till det idealiska valet för användning i automatiserade system och robotsystem
- Certifierad fri från något påvisbart humant DNA, DNas, RNas och PCR* inhibitorer
- Design i ett stycke: kombinerar polykarbonat och polypropen för optimal prestanda
- Förbättrad planparallellism
- Hög styvhet och styvhet
- Förbättrad väl till brunn tolerans
- Kjol ger kompatibilitet med automatiserade system
- Extremt tunnväggig för optimal värmeöverföring till provet
- Passar de flesta termocyklare och MegaBACE™ kapillärsekvenserare
- Inom SBS fotavtrycksrekommendationer (127,76± 0,25 mm x 85,476± 0,25 mm)
- Staplingsbar
- Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens
- Åtta hål i kjolen underlättar placering och borttagning från termocyklerblocket
- Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning och minskad risk för korskontaminering
- Låg profildesign för ökad effektivitet av PCR
Specifikationer
Specifikationer
| Certifierad | Ja |
| Formatera | Standard |
| Detektionsmetod | Kvantitativ proteinanalys |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Gult, Klart |
| Antal Wells | 96 |
| Well Shape | Konisk botten (V-brunn) |
| Dnase Free | Ja |
| För användning med (applikation) | För PCR-tekniker |
| Max. Värmestabilitet | 121 °C |
| Visa mer |