Learn More
Eppendorf™ 96-Well twin.tec™ Conical Bottom Skirted PCR Plates
Enjoy the advantages of combining two materials without the drawbacks. The Eppendorf™ 96-Well twin.tec™ Conical Bottom Skirted PCR Plates contain plate and skirt areas made from a polycarbonate to provide rigidity, while the wells are manufactured from ultra-thin virgin polypropylene.
1858.60 SEK - 18975.60 SEK
Specifications
Certified | Yes |
---|---|
Format | Standard |
Array | 8 x 12 |
No. of Wells | 96 |
Well Shape | Conical Bottom (V-well) |
Product Code | Brand | Color | Profile | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Color | Profile | Price | Quantity & Availability | |||||
10534985
![]() |
Eppendorf™
0030128842 |
Blue, Clear | 96 Wells, Skirted |
18975.60 SEK
Pack of 300 |
In Stock
Log in to see stock. |
|||||
10035004
![]() |
Eppendorf™
0030128869 |
Clear | 96 Wells, Semi-Skirted |
18975.60 SEK
Pack of 300 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10190793
![]() |
Eppendorf™
0030128664 |
Green, Clear | 96 Wells, Semi-Skirted |
1877.48 SEK
Pack of 25 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10581784
![]() |
Eppendorf™
0030132505 |
Blue, White Bottom | 96 Wells, Skirted |
2269.04 SEK
Pack of 25 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10187134
![]() |
Eppendorf™
0030128796 |
Green, Clear | 96 Wells, Skirted |
18975.60 SEK
Pack of 300 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10167024
![]() |
Eppendorf™
0030128850 |
Red, Clear | 96 Wells, Skirted |
18975.60 SEK
Pack of 300 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10782574
![]() |
Eppendorf™
0030132513 |
White | 96 Wells, Skirted |
2269.04 SEK
Pack of 25 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10024874
![]() |
Eppendorf™
0030128788 |
Yellow, Clear | 96 Wells, Skirted |
18975.60 SEK
Pack of 300 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10796714
![]() |
Eppendorf™
0030128656 |
Yellow, Clear | 96 Wells, Semi-Skirted |
1858.60 SEK
Pack of 25 |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Minimum sagging of the skirt makes this plate the ideal choice for use in automated and robotic systems
- Certified free of any detectable human DNA, DNase, RNase and PCR* inhibitors
- One-piece design: combining polycarbonate and polypropylene for optimum performance
- Improved plane parallelism
- High stiffness and rigidity
- Improved well-to-well tolerance
- Skirt provides compatibility with automated systems
- Extremely thin-walled for optimum heat transfer into the sample
- Fits most thermal cyclers and the MegaBACE™ capillary sequencer
- Within SBS footprint recommendations (127.76 ±0.25mm x 85.476 ±0.25mm)
- Stackable
- Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing
- Eight holes in the skirt aid plate positioning and removal from the thermal cycler block
- Raised well rims for effective sealing and reduced cross-contamination risk
- Low profile design for enhanced efficiency of PCR
Spezifikation
Yes | |
8 x 12 | |
Conical Bottom (V-well) | |
For PCR techniques |
Standard | |
96 | |
Yes | |
121°C |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.