Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor LoBind™ - PCR-plattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15821535 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Antal Wells:
96
384
Volym (metrisk) Tja:
45μ L
150μ L
250μ L
Förpackning:
10 påsar x 30 tallrikar
300 tallrikar
5 påsar x 5 tallrikar
missing translation for 'unitSize'
Paket med 25
Paket med 300
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15821535
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 0030129660
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Eppendorf twin.tec™ PCR-plattor LoBind , tillgängliga i 96- och 384-brunnars format, maximerar nukleinsyraåtervinningen och är certifierade som PCR-ren för konsekvent tillförlitliga resultat.
  • LoBind material garanterar maximal provåtervinning för förbättrade analysresultat.
  • Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda.
  • Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet.
  • Exceptionellt solid och vridmomentbeständig ram i polykarbonat.
  • OptiTrack™ matris för snabbare providentifiering och färre pipetteringsfel.
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering.
  • Batch-testad och certifierad fri från DNA, DNAas, RNas och PCR-hämmare (PCR-ren).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Streckkod Ingen streckkod
Bindande egendom Låg DNA-bindning
Certifikat och efterlevnad PCR Rengör
Certifierad Ja
Formatera Standard
Lock Med lock
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 5 påsar x 5 tallrikar
Produktlinje Eppendorf
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp PCR-platta
Kjol stil Kantad
Material Polypropen, Polykarbonat
Volym (metrisk) Tja 150μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
För användning med (applikation) Realtids PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja
Max. RCF 6000 x g
Antal per förpackning 25
Plattkompatibilitet Ja
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)
Kvantitet 25 Pk.
Kantad Ja
Tja Färg Färglös
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado