Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor LoBind™ - PCR-plattor
Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Antal Wells:
96
384
Volym (metrisk) Tja:
45μ L
150μ L
250μ L
Förpackning:
10 påsar x 30 tallrikar
300 tallrikar
5 påsar x 5 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 300
Beskrivning
- LoBind material garanterar maximal provåtervinning för förbättrade analysresultat.
- Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda.
- Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet.
- Exceptionellt solid och vridmomentbeständig ram i polykarbonat.
- OptiTrack™ matris för snabbare providentifiering och färre pipetteringsfel.
- Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering.
- Batch-testad och certifierad fri från DNA, DNAas, RNas och PCR-hämmare (PCR-ren).
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Bindande egendom | Låg DNA-bindning |
| Certifikat och efterlevnad | PCR Rengör |
| Certifierad | Ja |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | 5 påsar x 5 tallrikar |
| Produktlinje | Eppendorf |
| Visa mer |