Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor LoBind™ - PCR-plattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15881525 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Antal Wells:
96
384
Volym (metrisk) Tja:
45μ L
150μ L
250μ L
Förpackning:
10 påsar x 30 tallrikar
300 tallrikar
5 påsar x 5 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 300
Produktkod. 15881525
Brand: Eppendorf™ 0030129571
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf twin.tec™ PCR-plattor LoBind , tillgängliga i 96- och 384-brunnars format, maximerar nukleinsyraåtervinningen och är certifierade som PCR-ren för konsekvent tillförlitliga resultat.
  • LoBind material garanterar maximal provåtervinning för förbättrade analysresultat.
  • Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda.
  • Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet.
  • Exceptionellt solid och vridmomentbeständig ram i polykarbonat.
  • OptiTrack™ matris för snabbare providentifiering och färre pipetteringsfel.
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering.
  • Batch-testad och certifierad fri från DNA, DNAas, RNas och PCR-hämmare (PCR-ren).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Låg DNA-bindning
Certifikat och efterlevnad PCR Rengör
Certifierad Ja
Formatera 96 brunnar
Lock Med lock
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 300 tallrikar
Produktlinje Eppendorf
Färg Orange
Disponibel Engångsbruk
Kjol stil Kantad
Material Polypropen, Polykarbonat
Volym (metrisk) Tja 150μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
För användning med (applikation) Realtids PCR
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja
Max. RCF 2250 x g
Antal per förpackning 300 Pk.
Plattkompatibilitet Ja
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)
Kvantitet 300 Pk.
Kantad Ja
Tja Färg Färglös