Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor LoBind™ - PCR-plattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15911992 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Antal Wells:
96
384
Volym (metrisk) Tja:
45μ L
150μ L
250μ L
Förpackning:
10 påsar x 30 tallrikar
300 tallrikar
5 påsar x 5 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 300
Produktkod. 15911992
Brand: Eppendorf™ 0030129547
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorf twin.tec™ PCR-plattor LoBind , tillgängliga i 96- och 384-brunnars format, maximerar nukleinsyraåtervinningen och är certifierade som PCR-ren för konsekvent tillförlitliga resultat.
  • LoBind material garanterar maximal provåtervinning för förbättrade analysresultat.
  • Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda.
  • Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet.
  • Exceptionellt solid och vridmomentbeständig ram i polykarbonat.
  • OptiTrack™ matris för snabbare providentifiering och färre pipetteringsfel.
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering.
  • Batch-testad och certifierad fri från DNA, DNAas, RNas och PCR-hämmare (PCR-ren).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Array 16 x 24
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 5 påsar x 5 tallrikar
Färg Klart
Produkttyp PCR-platta
Kjol stil Kantad
Material Polypropen, Polykarbonat
Volym (metrisk) Tja 45μ L
Antal Wells 384
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling LoBind
Dnase Free Ja
Max. RCF 6000 x g
Antal per förpackning 25
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)
Kvantitet 25 Pk.
RNase fri Ja
Tja Färg Färglös