Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor 96-brunnar, 150μ L - PCR-plattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10136287 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Färglös
Kjol stil:
Kantad
Okjol
Okjol, delbar
Produkttyp:
Delbara PCR-plattor
Forensic DNA Grade PCR-plattor
Lågprofils PCR-plattor
Mikrobiologi PCR-plattor
Förpackning:
5 påsar x 4 tallrikar
Individuellt blisterförpackad
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 10136287
Brand: Eppendorf™ 0030133331
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorfs twin.tec™ PCR-plattor har en ram av polykarbonat och tunnväggiga polypropenbrunnar som säkerställer optimal värmeöverföring och hög styvhet. Upphöjda brunnsfälgar möjliggör en effektiv tätning, minimerar risken för korskontaminering och bidrar till konsekvent tillförlitliga resultat.
  • Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda.
  • Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet.
  • Exceptionellt solid och vridmomentbeständig ram i polykarbonat.
  • Förbättrad väl till brunn tolerans.
  • Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens.
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering.
Certifikat
Certifierad DNA-, DNas-, RNas- och PCR-inhibitorfri.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Humant DNA, DNas, RNasfritt
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning 5 påsar x 4 tallrikar
Färg Blått
Produkttyp Lågprofils PCR-plattor
Kjol stil Okjol
Material Polypropen, Polykarbonat
Volym (metrisk) Tja 150μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Idealisk för extrema applikationer som multipel värmeförsegling.
Max. RCF 2250 x g
Profil Låg profil
Renhet eller kvalitetsklass PCR Clean (icke-steril)
Kvantitet 20 Pk.
Tja Färg Färglös