Beskrivning
- Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda.
- Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet.
- Exceptionellt solid och vridmomentbeständig ram i polykarbonat.
- Förbättrad väl till brunn tolerans.
- Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens.
- Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering.
Certifikat
Certifierad DNA-, DNas-, RNas- och PCR-inhibitorfri.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Certifikat och efterlevnad | Humant DNA, DNas, RNasfritt |
| Formatera | 96 brunnar |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | 5 påsar x 4 tallrikar |
| Färg | Färglös |
| Produkttyp | Lågprofils PCR-plattor |
| Kjol stil | Okjol |
| Material | Polypropen, Polykarbonat |
| Visa mer |