Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor 96-brunnar, 150μ L - PCR-plattor
Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Färglös
Kjol stil:
Kantad
Okjol
Okjol, delbar
Produkttyp:
Delbara PCR-plattor
Forensic DNA Grade PCR-plattor
Lågprofils PCR-plattor
Mikrobiologi PCR-plattor
Förpackning:
5 påsar x 4 tallrikar
Individuellt blisterförpackad
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Beskrivning
- Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda.
- Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet.
- Exceptionellt solid och vridmomentbeständig ram i polykarbonat.
- Förbättrad väl till brunn tolerans.
- Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens.
- Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering.
Certifikat
Certifierad DNA-, DNas-, RNas- och PCR-inhibitorfri.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Formatera | 96 brunnar |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | Individuellt blisterförpackad |
| Färg | Färglös |
| Produkttyp | Forensic DNA Grade PCR-plattor |
| Kjol stil | Kantad |
| Material | Polypropen, Polykarbonat |
| Volym (metrisk) Tja | 150μ L |
| Visa mer |