Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor 96-brunnar, 150μ L - PCR-plattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9646008 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Färglös
Kjol stil:
Kantad
Okjol
Okjol, delbar
Produkttyp:
Delbara PCR-plattor
Forensic DNA Grade PCR-plattor
Lågprofils PCR-plattor
Mikrobiologi PCR-plattor
Förpackning:
5 påsar x 4 tallrikar
Individuellt blisterförpackad
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Produktkod. 10492868
Brand: Eppendorf™ 0030129300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eppendorfs twin.tec™ PCR-plattor har en ram av polykarbonat och tunnväggiga polypropenbrunnar som säkerställer optimal värmeöverföring och hög styvhet. Upphöjda brunnsfälgar möjliggör en effektiv tätning, minimerar risken för korskontaminering och bidrar till konsekvent tillförlitliga resultat.
  • Design i ett stycke: kombinerar en polykarbonatram och polypropenbrunnar för optimal prestanda.
  • Extremt tunnväggiga polypropenbrunnar garanterar optimal värmeöverföring till provet.
  • Exceptionellt solid och vridmomentbeständig ram i polykarbonat.
  • Förbättrad väl till brunn tolerans.
  • Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens.
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering.
Certifikat
Certifierad DNA-, DNas-, RNas- och PCR-inhibitorfri.
†Certifikat, testprocedurer och detaljerad information tillgänglig på begäran.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Certifikat och efterlevnad Humant DNA, DNas, RNasfritt
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förpackning Individuellt blisterförpackad
Färg Färglös
Produkttyp Mikrobiologi PCR-plattor
Kjol stil Kantad
Material Polypropen, Polykarbonat
Volym (metrisk) Tja 150μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) RT-PCR-applikationer
Max. RCF 2250 x g
Renhet eller kvalitetsklass PCR ren och fri från bakteriellt DNA (icke-sterilt)
Kvantitet 10 Pk.
Kantad Ja
Tja Färg Färglös