Läs mer
Eppendorf™ twin.tec™ qPCR-plattor i realtid, 96-brunnars - qPCR-plattor
Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Kjol stil:
Halvkjolar
Kantad
Okjol
Renhet eller kvalitetsklass:
Forensic DNA Grade (icke-steril)
PCR Clean (icke-steril)
Volym (metrisk) Tja:
150μ L
250μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Beskrivning
- Vita brunnar för bättre reflektion.
- Hög mekanisk stabilitet.
- Effektiv tätning med upphöjda brunnsfälgar.
- Kjolar och halvkjolar ramar.
- Optimal värmeöverföring tack vare minskad väggtjocklek.
- Autoklaverbar (121 °C, 20 min.).
- Finns i lot-certifierad PCR ren och Eppendorf Forensic DNA Grade för testad renhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | 10 x individuellt blisterförpackade |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | PCR-platta |
| Kjol stil | Kantad |
| Material | Polypropen, Polykarbonat |
| Volym (metrisk) Tja | 150μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |