Läs mer
Eppendorf™ 96-Tja twin.tec™ Halvkjolar koniska botten PCR-plattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10276963 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Färg:
Blått, Vit botten
Gult, Klart
Klart
Rött, Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
10276963 Blått, Vit botten Paket med 25
10308713 Vitt Paket med 25
10464393 Klart Paket med 25
10777294 Rött, Klart Paket med 25
10552065 Gult, Klart Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10276963 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030132530
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Certifierad fri från alla detekterbara humana DNA-, DNas-, RNas- och PCR-hämmare. Eppendorf™ 96-Tja twin.tec™ Halvkjolar koniska botten PCR-plattor har en design i ett stycke som kombinerar polykarbonat och polypropen för optimal prestanda.
  • Förbättrad väl till brunn tolerans
  • Halvkjol för märkning
  • Extremt tunnväggig för optimal värmeöverföring in i provet
  • Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning och minskad risk för korskontaminering
  • 250 μL brunnsvolym (vid användning med kapsylremsor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifierad Ja
Formatera Standard
Detektionsmetod Kvantitativ proteinanalys
Array 8 x 12
Färg Blått, Vit botten
Produkttyp 96-brunnars PCR-platta
Antal Wells 96
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) För PCR-tekniker
Max. Värmestabilitet 121 °C
Profil 96 Wells, halvkjolar
Kvantitet 25/Pk.
Temperaturområde (metriskt) 121 °C