Description
Certifierad fri från alla detekterbara humana DNA-, DNas-, RNas- och PCR-hämmare. Eppendorf™ 96-Tja twin.tec™ Halvkjolar koniska botten PCR-plattor har en design i ett stycke som kombinerar polykarbonat och polypropen för optimal prestanda.
- Förbättrad väl till brunn tolerans
- Halvkjol för märkning
- Extremt tunnväggig för optimal värmeöverföring in i provet
- Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens
- Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning och minskad risk för korskontaminering
- 250 μL brunnsvolym (vid användning med kapsylremsor)
Specifications
Specifications
| Certifierad | Ja |
| Formatera | Standard |
| Detektionsmetod | Kvantitativ proteinanalys |
| Array | 8 x 12 |
| Produktlinje | Eppendorf |
| Färg | Gult, Klart |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| Kjol stil | Semi |
| Material | Polykarbonat, Polypropen |
| Volym (metrisk) Tja | 250μ L |
| Show More |