Läs mer
Eppendorf™ 96-Tja twin.tec™ Halvkjolar koniska botten PCR-plattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8003388 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått, Vit botten
Gult, Klart
Klart
Rött, Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 10276963
Brand: Eppendorf™ 0030132530
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Certifierad fri från alla detekterbara humana DNA-, DNas-, RNas- och PCR-hämmare. Eppendorf™ 96-Tja twin.tec™ Halvkjolar koniska botten PCR-plattor har en design i ett stycke som kombinerar polykarbonat och polypropen för optimal prestanda.
  • Förbättrad väl till brunn tolerans
  • Halvkjol för märkning
  • Extremt tunnväggig för optimal värmeöverföring in i provet
  • Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens
  • Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning och minskad risk för korskontaminering
  • 250 μL brunnsvolym (vid användning med kapsylremsor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifierad Ja
Formatera Standard
Detektionsmetod Kvantitativ proteinanalys
Array 8 x 12
Färg Blått, Vit botten
Produkttyp 96-brunnars PCR-platta
Antal Wells 96
Well Shape Konisk botten (V-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) För PCR-tekniker
Max. Värmestabilitet 121 °C
Profil 96 Wells, halvkjolar
Kvantitet 25/Pk.
Temperaturområde (metriskt) 121 °C